Key Documents
1.11355
Supelco
Solução padrão multi-elementos IV para ICP
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
Sinônimo(s):
Nota 1 A
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Padrão de calibração de múltiplos elementos ICP: O artigo intitulado "Sílica gel funcionalizada com base Schiff para separação simultânea e pré-concentração de Cu(II), Ni(II) e Cd(II) em amostras de produtos farmacêuticos e água" destaca o uso de solução padrão de múltiplos elementos IV ICP na análise de traços metálicos, demonstrando seu papel fundamental na garantia da precisão e da confiabilidade da quantificação elementar em várias matrizes, incluindo produtos farmacêuticos (Tokay and Bağdat, 2022).
  • Padrão de traços metálicos na pesquisa biofarmacêutica: Essa solução padrão é essencial na calibração precisa de instrumentos ICP-MS usados na indústria farmacêutica, ajudando a atender aos rigorosos padrões de controle de qualidade para impurezas elementares.
  • Testes de impurezas elementares em produtos farmacêuticos: A solução padrão de múltiplos elementos IV ICP é empregada para verificar a conformidade com os requisitos regulatórios para impurezas elementares em produtos farmacêuticos, garantindo a segurança do paciente e a eficácia do produto.
Nota de análise
Ag (prata): 1000 mg/l
Al (alumínio): 1000 mg/l
B (boro): 1000 mg/l
Ba (bário): 1000 mg/l
Bi (bismuto): 1000 mg/l
Ca (cálcio): 1000 mg/l
Cd (cádmio): 1000 mg/l
Co (cobalto): 1000 mg/l
Cr (crômio): 1000 mg/l
Cu (cobre): 1000 mg/l
Fe (ferro): 1000 mg/l
Ga (gálio): 1000 mg/l
In (índio): 1000 mg/l
K (potássio): 1000 mg/l
Li (lítio): 1000 mg/l
Mg (magnésio): 1000 mg/l
Mn (manganês): 1000 mg/l
Na (sódio): 1000 mg/l
Ni (níquel): 1000 mg/l
Pb (chumbo): 1000 mg/l
Sr (estrôncio): 1000 mg/l
Tl (tálio): 1000 mg/l
Zn (zinco): 1000 mg/l
Outras notas
Proibido nos EUA e Canadá por motivos regulatórios
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
F&B, elemental analysis, inductively coupled plasma, regulatory, food safety, food chemistry, nutritional value.
Conteúdo relacionado
Atomic spectroscopy uses the energy absorbed or emitted by electrons to identify and quantify the elemental composition of a sample. It includes various analytical techniques, such as AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS and XRF.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.