1.09491
ICP multi-element standard solution XI
for sludge testing (7 elements in dilute nitric acid) Certipur®
Sinônimo(s):
Nota 1 A
About This Item
Produtos recomendados
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
técnica(s)
ICP: suitable
densidade
1.045 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de análise
- Cd (cadmium): 10 mg/L
- Cr (chromium): 900 mg/L
- Cu (Copper): 800 mg/L
- Hg (Mercury): 8 mg/L
- Ni (Nickel): 200 mg/L
- Pb (lead): 900 mg/L
- Zn (Zinc): 2500 mg/L
Outras notas
Detailed information on our complete workflow solutions for ICP-AAS can be found in our Brochure: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3