51844
Multielement standard solution 4 for ICP
TraceCERT®, in 10% nitric acid
About This Item
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
qualidade
in 10% nitric acid
composição
Al, 40 mg/L
As, 40 mg/L
B, 100 mg/L
Ba, 40 mg/L
Be, 10 mg/L
Cd, 10 mg/L
Co, 10 mg/L
Cr, 20 mg/L
Cu, 20 mg/L
Fe, 100 mg/L
Mn, 10 mg/L
Ni, 20 mg/L
Pb, 40 mg/L
Se, 100 mg/L
Tl, 100 mg/L
V, 40 mg/L
Zn, 100 mg/L
técnica(s)
ICP: suitable
formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Aplicação
- Advanced Preconcentration Techniques for Trace Metal Analysis: Research employing Schiff base functionalized silica gel demonstrated enhanced preconcentration and separation of metals like Cu, Ni, and Cd from pharmaceutical and water samples, leveraging IC multi-element standards for calibration. This method is crucial for ensuring compliance with pharmaceutical quality control standards and environmental safety regulations (Tokay and Bağdat, 2022).
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?