M2659
Melamine
99%
Sinônimo(s):
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
Ensaio
99%
forma
powder
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
chave InChI
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
- Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
- Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Urinary tract
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
572.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
300 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?