D23408
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
97%
Sinônimo(s):
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
219-221 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
chave InChI
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?