Documentos Principais
D24404
Sigma-Aldrich
2,6-Diaminopyridine
98%
Sinônimo(s):
DAP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7N3
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Beilstein:
108513
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
285 °C (lit.)
pf
117-122 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
chave InChI
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
311.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
155 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D24404-25G4061833562239
D24404-100G4061833562222
D24404-500G4061833562246