Documentos Principais
D24501
Sigma-Aldrich
4,5-Diaminopyrimidine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4
Número CAS:
Peso molecular:
110.12
Beilstein:
112646
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
powder
p.e.
229 °C/32 mmHg (lit.)
pf
204-206 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cncnc1N
InChI
1S/C4H6N4/c5-3-1-7-2-8-4(3)6/h1-2H,5H2,(H2,6,7,8)
chave InChI
PPAULTVPKLVLII-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)