D15405
4,5-Diamino-2,6-dimercaptopyrimidine
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
5,6-Diamino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedithione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4S2
Número CAS:
Peso molecular:
174.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
Formulário
powder
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(S)nc(S)c1N
InChI
1S/C4H6N4S2/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
chave InChI
IQGYCVKWCYGVBK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D15405-5G | 4061832917481 |
D15405-1G |