Documentos Principais
D15901
Sigma-Aldrich
5,6-Diamino-1,3-dimethyluracil hydrate
technical grade
Sinônimo(s):
4,5-Diamino-1,3-dimethyl-2,6-dioxotetrahydropyrimidine, 5,6-Diamino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, NSC 15493
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N4O2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
170.17 (anhydrous basis)
Beilstein:
157451
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
forma
solid
pf
210-214 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CN1C(N)=C(N)C(=O)N(C)C1=O
InChI
1S/C6H10N4O2.H2O/c1-9-4(8)3(7)5(11)10(2)6(9)12;/h7-8H2,1-2H3;1H2
chave InChI
FNLDCZCNGSQKIC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
  • 1H-Imidazol-1-yl substituted 8-phenylxanthines for use as adenosine receptor ligands
  • Pyrimidinyl purinediones via cyclocondensation
  • Theophylline derivatives as adenosine receptor antagonists
  • Pteridine analogs for use as monoamine oxidase B and nitric oxide synthase inhibitors
  • Fused tricyclic xanthines
  • Cadmium uraciliminoethylpyridine complexes for use as antiproliferatives against C6 glioma cells
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)