Documentos Principais
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
Sinônimo(s):
5,6-Diamino-2-thiouracil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
158.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
85%
Formulário
solid
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
chave InChI
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
remainder inorganic salts
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)