Key Documents
A57406
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine monohydrate
98%
Sinônimo(s):
6-Amino-2-mercapto-4-pyrimidinol monohydrate, 6-Amino-2-thiouracil monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5N3OS · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
161.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
crystals
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.NC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H5N3OS.H2O/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2;/h1H,(H4,5,6,7,8,9);1H2
chave InChI
BWYGMIYEADAIGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)