Documentos Principais
8.14037
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol
for synthesis
Sinônimo(s):
4,6-Diamino-2-pyrimidinethiol, 4,6-Diamino-2-mercaptopyrimidine, 6-Amino-2-thiocytosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H6N4S
Número CAS:
Peso molecular:
142.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352105
Número do índice EC:
213-721-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
pf
>280 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=[c]1[nH]c(cc(n1)N)N
InChI
1S/C4H6N4S/c5-2-1-3(6)8-4(9)7-2/h1H,(H5,5,6,7,8,9)
chave InChI
QCAWOHUJKPKOMD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3