A3221
Iodoacetamida
Single use vial of 56 mg
Sinônimo(s):
IAA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
powder
embalagem
vial of 56 mg (Single use)
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. Keep in a well-ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
only to qualified or authorized persons.)
cor
white to off-white
pf
92-95 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
adequação
suitable for LC-MS
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CI
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ele tem interações específicas com resíduos de cisteína e histidina em proteínas, afetando enzimas como a ribonuclease. Embora possa reagir lentamente com a histidina, suas propriedades inibitórias contribuem para a pesquisa sobre proteases, como as proteases de cisteína. A iodoacetamida é conhecida por sua irreversibilidade na inibição de enzimas e sua capacidade de formar derivados de proteína estáveis, tornando-a valiosa no estudo de estruturas de proteínas, comportamento de proteínas e inibição enzimática.
Aplicação
- para prevenir a redução enzimática do dissulfeto nas amostras de proteína
- para inibir a gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase, bloqueando efetivamente a produção de ATP em pesquisas de biologia celular
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Embalagem
Outras notas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto comparável
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
In this study, we developed a rapid trypsin digest kit that, at elevated temperatures, yielded reliable, reproducible results in less than 2 hours on a wide variety of substrates for mass spectrometry.