Key Documents
5.33002
Supelco
Ácido fórmico 98%-100%
for LC-MS LiChropur
Sinônimo(s):
Ácido fórmico, Ácido metanoico, ácido formílico
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número do índice EC:
200-579-1
NACRES:
NA.21
Agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Nível de qualidade
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98% (acidimetric)
forma
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
12-38 % (v/v)
57 %
técnica(s)
LC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 49.5 °C
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤5.0 ppm
Ca: ≤10 ppm
Cu: ≤1.0 ppm
Fe: ≤5.0 ppm
K: ≤5.0 ppm
Mg: ≤2.0 ppm
NH4+: ≤10 ppm
Na: ≤5.0 ppm
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
O ácido fórmico (AF) 98% − 100% é um componente da fase móvel usado no sistema de cromatografia líquida e espectrometria de massa (LC-MS) para obtenção dos perfis de ácidos graxos de sementes oleaginosas. Ele também pode ser usado na análise quantitativa-qualitativa de compostos fenólicos de trigo.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Alina Chernova et al.
PeerJ, 7, e6547-e6547 (2019-03-14)
Oilseed crops are one of the most important sources of vegetable oils for food and industry. Nutritional and technical properties of vegetable oil are primarily determined by its fatty acid (FA) composition. The content and composition of FAs in plants
Artigos
Separation of Oxazepam; Desmethyldiazepam, analytical standard; Temazepam, analytical standard; Diazepam
HPTLC is an efficient method to determine Steviol Glycosides content in Stevia using our HPTLC plates and reference materials, including a new introduced Stevia extract reference material.
Protocolos
HPLC Analysis of Aldehydes and Ketones as DNPH Derivatives on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of PEG on Two Zenix® SEC-300 Columns in Tandem
HPLC Analysis of Toluene, Uracil and Cytosine on Chromolith(R) Performance Diol 100-4.6mm
Technical article on HPLC Analysis of Benzalkonium Chloride in Commercial Disinfecting Wipes on Ascentis® Express HILIC
Ver tudo