Documentos Principais
18127
Supelco
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for LC-MS LiChropur
Sinônimo(s):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
168.04
Beilstein:
1841007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
qualidade
for LC-MS LiChropur
Impurezas
≤0.02% water
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
adequação
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol(HFIP) is a thermally stable, highly polar, UV-transparent solvent that is misciblewith water and many polar organic solvents. It is used as a mobile phaseadditive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method to improveseparation and detection.
Aplicação
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as a:
  • Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
  • Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)