00922
Difluoroacetic acid
for LC-MS LiChropur™, ≥97.5% (GC)
Sinônimo(s):
DFA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97.5% (GC)
97.5-102.5% (T)
técnica(s)
LC/MS: suitable
índice de refração
n20/D 1.344 (lit.)
p.e.
132-134 °C (lit.)
pf
−1 °C (lit.)
densidade
1.526 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤2 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤5 ppm
Na: ≤50 ppm
adequação
passes test for LC-MS
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)F
OC(=O)C(F)F
InChI
1S/C2H2F2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
PBWZKZYHONABLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Difluoroaceticacid is used in liquid chromatography-mass spectrometry applications. It is a volatile, low molecular-weight organic acid that improves the ionization and resolution of many molecules.
Aplicação
- Acidifier in liquid chromatography (LC) experiments.
- Ion-pairing agent in the HILIC-MS (hydrophilic interaction liquid chromatography-mass spectrometry) analysis of intact pharmaceutical glycoproteins.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Reversed-Phase HPLC Analysis of Insulin Variants and Analogs by UV and Mass Spectral Detection
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 UHPLC Column for Improved Biomacromolecule Separations