80457
Ácido trifluoracético
eluent additive for LC-MS, LiChropur™, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Produtos recomendados
grau
eluent additive for LC-MS
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
LC/MS: suitable
Impurezas
≤0.05% water
≤50 mg/kg total sulfur (as SO4)
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pb
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
traços de cátion
Ag: ≤0.05 mg/kg
Al: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Co: ≤0.05 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.05 mg/kg
Fe: ≤1.0 mg/kg
K: ≤1.0 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤1.0 mg/kg
Mn: ≤0.1 mg/kg
Mo: ≤0.05 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤1.0 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.05 mg/kg
Sr: ≤0.05 mg/kg
Tl: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.9
λ: 270 nm Amax: ≤0.1
λ: 280 nm Amax: ≤0.08
λ: 290 nm Amax: ≤0.07
λ: 300 nm Amax: ≤0.06
λ: 320 nm Amax: ≤0.05
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
adequação
passes test for LC-MS
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Features:
- Extensive QC testing ensures the highest specifications.
- Optimized to improve ionization and resolution.
- Extremely low levels of inorganic and organic impurities.
- Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Aplicação
Embalagem
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.