Key Documents
900666
Sigma-Aldrich
Bruker standard solvent
suitable for MALDI-MS, 50% ACN + 47.5% H2O + 2.5% TFA
Sinônimo(s):
Trifluoroacetic acid solution, TFA in H2O/ACN, TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
5446934
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg
forma
liquid
contém
2.5% trifluoroacetic acid
47.5% H2O
50% acetonitrile
técnica(s)
MALDI-MS: suitable
pb
72.4 °C (lit.)
pf
-15 °C (lit.)
densidade
0.921 at 25 °C
traços de cátion
Ba: ≤5 ppm
Ca: ≤20 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤5 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤20 ppm
Mg: ≤5 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤20 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
aplicação(ões)
general analytical
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Trifluoroacetic acid (TFA) is a nonaqueous solvent. At room temperature, TFA has the ability to liquify native and regenerated celluloses.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Trifluoroacetic acid (TFA) is mainly preferred as an internal chemical shift referencing agent in 19F NMR.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Methods in Enzymology, 566, 59-87 (2016)
The use of biobased nanofibres in composites
Biofiber Reinforcements in Composite Materials, 571-647 (2015)
19F-Site-Specific-Labeled Nucleotides for Nucleic Acid Structural Analysis by NMR
Test, 566, 59-87 (2016)