02858
Etanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
grau
absolute
purum
Ensaio
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
qualidade
absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1
Lim. expl.
19 %, 60 °F
19 %
Impurezas
≤0.2% water
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
p.e.
78 °C (lit.)
78 °C
pf
-114 °C
−114 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Nota de rodapé
greener alternative product
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?