34852-M
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, suitable for HPLC, absolute
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Produtos recomendados
product name
Etanol, absolute, suitable for HPLC, ≥99.8%
densidade de vapor
1.59 (vs air)
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
grau
absolute
Ensaio
≥99.8%
forma
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
Lim. expl.
19 %, 60 °F
características do produto alternativo mais ecológico
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
transmitância
210 nm, ≥20%
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
pb
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
formato
neat
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of PANI/MnFe2O4 nanocomposite thin films to study their optical properties and capacitive behaviors
- Preparation of Andrographis paniculata extracts for HPLC fingerprint analysis to study their composition and biological activities
- As a mobile phase for the HPLC separation of paritaprevir, ritonavir, and ombitasvir in pharmaceutical dosage forms
- To evaluate the anti-solvent effects of three solvents in order to quantify the paracetamol active pharmaceutical ingredient (API) and its two impurities precipitating out during washing
Atenção
Nota de rodapé
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?