Documentos Principais
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Sinônimo(s):
Álcool etílico
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
46.07
Beilstein:
1718733
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-578-6
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Etanol, for molecular biology
densidade de vapor
1.59 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
683 °F
potência
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
19 %, 60 °F
Impurezas
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
78 °C (lit.)
pf
−114 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for molecular biology
Aplicação
Ethanol for molecular biology. CAS No. 64-17-5, EC Number 200-578-6.
Nota de análise
Appearance (colour)colourlessAppearance (description)clearPurity (GC)≥ 99.8 %Acidity≤ 0.0002 meq/gAlkalinity≤ 0.0002 meq/gHeavy metals (as Pb)≤ 0.0001 %DNases (nicking-activity)not detectableRNasesnot detectable
Nota de rodapé
1A distribuição e uso de álcool etílico na Suíça requer uma licença da Administração federal suíça de álcool.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Etanol purum, fine spirit, denaturated with 4.8% methanol, F25 METHYL1, ~96% (based on denaturant-free substance)
Sigma-Aldrich
02857
Etanol
Alcohol 70% HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sigma-Aldrich
65350-M
Alcohol 70%