65350-M
Alcohol 70%
HARLECO® Used to hydrate or dehydrate tissue samples in tissue processing and staining protocols
Sinônimo(s):
Ethanol solution, Dehydration, Ethyl alcohol
About This Item
hematology
histology
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 12 °C (Information refers to the main component.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
chave InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
12 °C - Information refers to the main ingredient.