PX1840
Isopropyl Alcohol
70% Reagent
Sinônimo(s):
IPA, 70% alcohol
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
42 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
prazo de validade
36 mo. (from manufacture date)
composição
Isopropyl Alcohol, 70%
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
temperatura de transição
flash point 18 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Aplicação
- A ‘green′ reaction solvent for the preparation of high molecular weight, high strength cycloaliphatic diisocyanate based silicone-urea copolymers.
- A granulating agent to determine the endpoint for microcrystalline cellulose (MCC-102) using the powder rheometer and thermal analysis.
- An extraction solvent for the extraction of oil from microalgae that have high polar lipid content.
- A solvent in the dehydration and paraffinization of tissues.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
18 °C