Documentos Principais
PX1830
Supelco
2-Propanol
≥99% (GC), suitable for SM 4500 - NH3, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-661-7
Nome do produto
2-propanol,
Agency
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezas
≤0.5% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used as a dehydrating fluid and for microwave oven applications.
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.5% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
2-propanol BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-propanol
2-propanol suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-propanol
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol
2-propanol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1570428
2-propanol
2-propanol Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-propanol
2-propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-propanol