Documentos Principais
PX1835
Supelco
2-Propanol
≥99.5% (GC), meets USP/NF
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-661-7
product name
2-propanol, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
Impurezas
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.2% Water (H2O)
≤2 ppm Benzene (GC)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
PX1835P-4 is packaged in poly coated glass bottles
Nota de análise
Assay (GC): 99.5% min
Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde): 0.002% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0001meq/g max
Titrable base: 0.0001meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Metanol Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
MX0485
Metanol
2-propanol Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-propanol
2-propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-propanol
2-propanol anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
278475
2-propanol
Alcohol Reagent, OmniSolv®
Supelco
AX0445
Alcohol
2-propanol for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-propanol