PX1838
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, meets USP/NF, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.10% Water (H2O)
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 245 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 275 nm Amax: ≤0.03
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!