Y0001728
2-propanol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP Reference Standard
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)