Documentos Principais
34863
Sigma-Aldrich
2-propanol
99.9%, suitable for HPLC
Sinônimo(s):
Isopropanol, Álcool sec-propílico, IPA, Álcool isopropílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.05
Nome do produto
2-propanol, suitable for HPLC, 99.9%
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.9%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
cor
APHA: ≤10
transmitância
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 2-propanol (isopropanol) é um álcool secundário. Ele foi testado como substituto de combustível em diversas células a combustível. O pó de CuO dissolvido em 2-propanol foi usado para síntese assistida por ablação a laser de coloides de Cu. Sua suspensão com Zn(NO3)2 foi empregada na fabricação de um fotoanodo de aço inoxidável revestido com dióxido de titânio (P25-TiO2/SS) revestido com uma grossa camada uniforme de P25-TiO2. Esse fotoanodo foi usado no processo de degradação eletroquímica fotocatalítica (ECPC).
Aplicação
O 2-Propanol (isopropanol) foi usado para isolar e determinar quantitativamente carotenos e xantofilas de extratos de pericarpo de Capsicum annum por HPLC. Ele foi usado como solvente na dissolução de percursores de Pt e TiO2 para a fabricação de eletrodos Pt-TiO2/Ti.
O 2-propanol pode ser usado na síntese de metil isobutil cetona com um rendimento satisfatório na presença de catalisadores bifuncionais baseados em Cu. Ele pode sofrer oxidação na presença de óxido de manganês suportado em óxido de titânio para formar acetona.
Embalagem
Outras notas
Para mais informações sobre a miscibilidade do 2-propanol, visite este link:
Tabela de miscibilidade/imiscibilidade do 2-propanol
Aviso importante
  • O artigo de número 34863-4X2.5L será descontinuado. Adquira o frasco único 34863-2.5L, que é fisicamente idêntico e tem exatamente as mesmas especificações.
  • O artigo de número 34863-6X1L será descontinuado. Adquira o frasco único 34863-1L, que é fisicamente idêntico e tem exatamente as mesmas especificações.
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
2-propanol puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
33539
2-propanol
2-propanol Laboratory Reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
109827
2-propanol
Metanol suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanol
2-propanol BioReagent, for molecular biology, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-propanol
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)