33539
2-propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Sinônimo(s):
Álcool sec-propílico, IPA, Isopropanol, Álcool isopropílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-propanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
750 °F
Lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnica(s)
GC/GC: suitable
Impurezas
≤0.00017% free alkali (as NH3)
≤0.00034% peroxides (as H2O2)
≤0.0005% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.00074% free acid (as C2H5COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% carbonyl compounds (as acetone)
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde)
≤0.01% ethanol (GC)
≤0.1% methanol (GC)
≤0.1% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.3770-1.3780
pH
7.0 (20 °C)
p.e.
82 °C (lit.)
pf
−89.5 °C (lit.)
solubilidade
H2O: in accordance
densidade
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.01 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
chave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
The article number 33539-4X2.5L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33539-2.5L-R which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33539-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33539-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33539-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 33539-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
greener alternative product
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
12.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?