Documentos Principais
17122
Millipore
Clostridium difficile Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Aplicação
An antibiotic supplement for the selective isolation of Clostridium difficile.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 250 mg; Cefoxitin 8 mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4