53436
Perfringens S.F.P. Selective Supplement
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Antibiotic supplement, S.F.P. Selective Supplement, Shahidi Ferguson Perfringens Selective Supplement
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 5 vials
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Kanamycin sulphate 6 mg
Polymyxin B 15000 IU
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?