Key Documents
51962
Millipore
m-CP selective Supplement I
suitable for microbiology
Sinônimo(s):
Membrane Clostridium Perfringens Selective Supplement I, Polymyxin B sulfate - D-cycloserine mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Clostridium spp.
Descrição geral
An antibiotic supplement recommended by the Directive of the Council of the European Union 98/83/EC for the selective isolation of Clostridium perfringens.
Aplicação
for the selective isolation of Clostridium perfringens
Componentes
(One vial is sufficient for 500 mL medium)
D-Cycloserine 200.0 mg, Polymyxin B sulphate 12.5 mg
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)