Key Documents
309966
Sigma-Aldrich
Éter dietílico
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
product name
Éter dietílico, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
28.69 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
purificado por
glass distillation
Lim. expl.
36.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.03% water
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 218 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 275 nm Amax: 0.04
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Luminescência da in(III)CL-etioporfirina-I.: Este estudo investiga as propriedades luminescentes da in(III)CL-etioporfirina-I, empregando éter dietílico no processo de síntese para melhorar a solubilidade e os resultados da reação (Koptyaev et al., 2023).
  • Uma síntese eficiente de ciclopentenonas fosfonadas por reação catalisada por NaN(3) de três componentes entre trialquil fosfitos, cianoacetatos de etila arilmetilideno e dialquil acetilendicarboxilatos.: Destaca uma nova técnica de síntese usando éter dietílico como solvente para facilitar o processo de reação, crucial para a produção de ciclopentenonas fosfonadas (Ranjbar Derranji e Anary-Abbasinejad, 2024).
  • Atividades antioxidantes e anti-inflamatórias do extrato rico em ácido fenólico de raízes peludas de Dracocephalum molnavica.: Discute a extração de ácidos fenólicos utilizando éter dietílico de Dracocephalum molnavica, examinando suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (Weremczuk-Jeżyna et al., 2023).
  • [Um método aprimorado de detecção por cromatografia de camada fina não radioativa e extração de ácido micólico].: Descreve um método melhorado para a extração e análise do ácido micólico utilizando éter dietílico, aumentando a eficiência da detecção em amostras biológicas (Xu et al., 2023).
  • Um método de quantificação modificado (1)H-NMR de alcaloides de efedrina em amostras de erva Ephedra.: Apresenta um método modificado de quantificação de NMR, em que o éter dietílico desempenha um papel crítico na extração e preparação de amostras para a medição precisa de alcaloides de efedrina (Li et al., 2023).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Éter dietílico for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07026
Éter dietílico
Éter dietílico OmniSolv&#174;
Supelco
EX0182
Éter dietílico
Lana S Barkawi et al.
Nature protocols, 5(10), 1609-1618 (2010-10-05)
Auxin measurements in plants are critical to understanding both auxin signaling and metabolic homeostasis. The most abundant natural auxin is indole-3-acetic acid (IAA). This protocol is for the precise, high-throughput determination of free IAA in plant tissue by isotope dilution
Diethyl ether (DEE) as a renewable diesel fuel.
Bailey B, et al.
No. 972978. SAE technical paper (1997)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 471-471 (1994)
Oxidation of secondary alcohols in diethyl ether with aqueous chromic acid. Convenient procedure for the preparation of ketones in high epimeric purity.
Brown HC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 36(3), 387-390 (1971)
K H Young et al.
Journal of clinical microbiology, 10(6), 852-853 (1979-12-01)
Ethyl acetate appears to be a satisfactory subsitute solvent for diethyl ether in the Formalin-ether sedimentation technique. In comparative studies, concentration of organisms with ethyl acetate was equal to or greater than that with diethyl ether. No distortion or alteration