Documentos Principais
673811
Sigma-Aldrich
Éter dietílico
≥99.0%, anhydrous, ACS reagent, contains BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
product name
Éter dietílico, anhydrous, ACS reagent, ≥99.0%, contains BHT as inhibitor
grau
ACS reagent
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
BHT as inhibitor
Lim. expl.
36.5 %
Descrição geral
Diethyl ether (DEE) is a flammable and highly volatile organic compound commonly used as a solvent in organic synthesis. DEE can generate organic peroxides when stored for a long time, which can be prevented by adding butylated hydroxytoluene (BHT) as a stabilizer. BHT scavenges the free radicals required for peroxide formation.
Aplicação
Diethyl ether ACS grade solvent meets or exceeds the high standards of the American Chemical Society (ACS). It is ideal for most research needs and delivers replicable, publishable results.
Diethyl ether ACS grade solvent is used in:      
  • Routine chemical synthesis      
  • Drying & purification      
  • Critical labware cleaning
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
  • Certificados de análise (COA)
    Precisa de uma amostra de COA?
    Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.
    Já possui este produto?
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Os clientes também visualizaram
    Slide 1 of 3
    1 of 3
    Bromobenzene ≥99.5% (GC)
    Sigma-Aldrich
    16350
    Bromobenzene
    Éter dietílico for analysis EMPARTA® ACS
    Supelco
    1.07026
    Éter dietílico
    Éter dietílico EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
    SAFC
    1.00926
    Éter dietílico
    Miriam Oberholzer et al.
    Journal of visualized experiments : JoVE, (85)(85), doi:10-doi:10 (2014-04-02)
    Dichloro-bis(aminophosphine) complexes of palladium with the general formula of [(P{(NC5H10)3-n(C6H11)n})2Pd(Cl)2] (where n = 0-2), belong to a new family of easy accessible, very cheap, and air stable, but highly active and universally applicable C-C cross-coupling catalysts with an excellent functional
    Metabolism of diethyl ether and cometabolism of methyl tert-butyl ether by a filamentous fungus, a Graphium sp.
    Hardison LK, et al.
    Applied and Environmental Microbiology, 63(8), 3059-3067 (1997)
    Vacuum Ultraviolet Absorption Spectrum of Diethyl Ether.
    Hernandez GJ.
    J. Chem. Phys. , 39(5), 1355-1355 (1963)
    Radical steps in diethyl ether decomposition.
    Seres I and Huhn P.
    International Journal of Chemical Kinetics, 18(8), 829-836 (1986)
    Low-temperature SIMS mass spectra of diethyl ether.
    Kosevich MV, et al.
    Journal of Mass Spectrometry : Jms, 38(5), 517-522 (2003)