179272
Éter dietílico
≥97.5%, contains BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico,
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
28.5 psi
Ensaio
≥97.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
BHT as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
Impurezas
2% ethyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Oxidation of secondary alcohols into ketones.
- Preparation of pentablock copolymer PAE-PCL-PEG-PCL-PAE [PAE = poly(β-amino ester), PEG = poly(ethylene glycol), PCL = poly(ε-caprolactone)].
- Preparation of triblock copolymer of PCL-PEG-PCL.
- Preparation of acrylated PCL-PEG-PCL.
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
179272-1L | |
179272-500ML | |
179272-2.5L | |
179272-4X1L | |
179272-500G | |
179272-PZ | 4061823900263 |