Documentos Principais
296082
Sigma-Aldrich
Éter dietílico
≥99.7%, anhydrous, contains 1 ppm BHT as inhibitor
Sinônimo(s):
DEE, Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Éter dietílico, contains 1 ppm BHT as inhibitor, anhydrous, ≥99.7%
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
28.66 psi ( 55 °C)
8.56 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.7%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
contém
1 ppm BHT as inhibitor
Lim. expl.
36.5 %
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
resíduo de evaporação
<0.0003%
cor
colorless
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
34.6 °C
pf
−116 °C (lit.)
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
O éter dietílico é um solvente orgânico altamente volátil e inflamável. No armazenamento de longo prazo, o DEE pode formar peróxidos orgânicos, os quais podem ser suprimidos pela adição de hidroxitolueno butilado (BHT) como estabilizante. O BHT sequestra os radicais livres necessários para a formação de peróxido.
Aplicação
O éter dietílico foi usado como solvente no preparo de 3-formil-2,2,5,5-tetrametil-1-oxi-pirrolina a partir de 3-(N-metoxi-N-metilcarbamoil)-2,2,5,5-tetrametil-1-oxi-pirrolina usando DIBAL.
Embalagem
produto relacionado
recomendado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Éter dietílico for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.00931
Éter dietílico
Éter dietílico EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
SAFC
1.00926
Éter dietílico
Éter dietílico analytical standard
Supelco
91238
Éter dietílico
Methyl benzoate analytical standard
Supelco
18344
Methyl benzoate
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs,
Royal Society of Chemistry null
Nicolò Manfredini et al.
Polymers, 13(7) (2021-04-04)
Thermo-responsive nanoparticles (NPs), i.e., colloids with a sharp and often reversible phase separation in response to thermal stimuli, are coming to the forefront due to their dynamic behavior, useful in applications ranging from biomedicine to advanced separations and smart optics.
Site-directed spin-labeling of nucleotides and the use of in-cell EPR to determine long-range distances in a biologically relevant environment
Azarkh M, et al.
Nature Protocols, 8(1), 131-131 (2013)
Haijun Tong et al.
International journal of nanomedicine, 8, 1935-1946 (2013-06-06)
Genetically modified mesenchymal stem cells (MSCs) have great potential in the application of regenerative medicine and molecular therapy. In the present manuscript, we introduce a nanopolymer, polyethylenimine600-β-cyclodextrin (PEI600-β-CyD), as an efficient polyplex-forming plasmid delivery agent with low toxicity and ideal
Dai P Huynh et al.
Biomaterials, 29(16), 2527-2534 (2008-03-11)
The concept of this research is using poly(beta-amino ester) (PAE) as a duo-functional group for synthesis of the novel sensitive injectable hydrogel for controlled drug/protein delivery. Firstly, PAE made of 1,4-butanediol diacrylate and 4,4'-trimethylene dipiperidine is used as a pH-sensitive