Documentos Principais
EX0185
Supelco
Diethyl ether
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether), Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-467-2
Ensaio:
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
p.e.:
34.6 °C (lit.)
pressão de vapor:
587 hPa ( 20 °C)
Nome do produto
Éter dietílico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
prazo de validade
24 mo. (from manufacture date)
Lim. expl.
36.5 %
Impurezas
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl (as HCHO)
≤0.5% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2)
1-3% Alcohol (C2H5OH)
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Expiration dateExp 24 months from mfg dateAlcohol (C2H5OH)1-3%Assay (Et2O + EtOH)98.0% minCarbonyl (as HCHO)0.001% maxColor (APHA)10 maxDensity at 20°C0.714-0.718g/mlEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidPeroxide (as H2O2)*1ppm maxTitrable acid0.0002meq/g maxWater (H2O)0.5% max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup