Key Documents
1.09137
Supelco
Hidróxido de sódio
c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Hidróxido de sódio, c(NaOH) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
13.7 (20 °C in H2O)
densidade
1.04 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Películas de lignocelulose ativadas por ozônio misturadas com quitosana para produção de película comestível.: Esta pesquisa envolve o uso de solução de hidróxido de sódio na preparação e ativação de lignocelulose, que é então misturada com quitosana para produzir películas comestíveis, demonstrando uma nova aplicação em embalagens de alimentos (Ebrahimi et al., 2024).
  • Gelatinas de cabeça de tilápia para estabilizar emulsões de óleo de peixe e o efeito dos métodos de extração.: O estudo explora o uso de solução de hidróxido de sódio no processo de extração de gelatinas de cabeças de tilápia, que são então usadas para estabilizar emulsões de óleo de peixe, destacando um uso inovador na ciência de alimentos (Li et al., 2024).
  • Estudo da dissolução de celulose em solução de solvente de ZnO/NaOH/água e seu efeito dependente da temperatura usando simulação de dinâmica molecular.: Este artigo investiga a dissolução da celulose em um sistema de solvente de ZnO/NaOH/água, usando simulação de dinâmica molecular para entender os efeitos dependentes da temperatura, mostrando a aplicação da solução de hidróxido de sódio na ciência dos materiais (Bourassi et al., 2024).
  • Potencial de reciclagem de concreto geopolimérico à base de metacaulim/escória de vários níveis de resistência em condições de congelamento-descongelamento.: A solução de hidróxido de sódio é empregada na preparação de concreto geopolimérico, que é analisado quanto ao seu potencial de reciclagem e durabilidade em condições de congelamento-descongelamento, enfatizando sua aplicação em materiais de construção sustentáveis (Liu et al., 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,995-1,005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 84 hidrogenoftalato de potássio) através do padrão volumétrico de hidrogenoftalato de potássio (Art. N.º 1.02400), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Protocolos
Photometric determination with Ammonium vanadate
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Preparation of a standard solution for Formaldehyde
Photometric determination with PAR subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.