Key Documents
1.09959
Supelco
Hidróxido de sódio
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
product name
Hidróxido de sódio, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
13.8 (20 °C in H2O)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
  • Tratamento efetivo de queimaduras químicas orais agudas após ingestão de NaOH: Um relatório de caso.: Este relato de caso descreve o manejo médico de queimaduras orais agudas causadas pela ingestão de solução de hidróxido de sódio, fornecendo informações críticas sobre a resposta a emergências e protocolos de tratamento em toxicologia e medicina de emergência (Li LB et al., 2024).
  • Estrutura mecânica para géis de geopolímero para construção: Uma técnica otimizada de LSTM para prever a força de compressão dos géis de geopolímero à base de cinza volante.: Este estudo utiliza solução de hidróxido de sódio na otimização de géis de geopolímero à base de cinza volante, empregando técnicas avançadas de aprendizado de máquina para prever propriedades materiais, fundamentais na construção e engenharia de materiais (Shi X et al., 2024).
  • Modelos de aprendizado de máquina de conjunto baseados em propulsão para prever a força compressiva não confinada do solo argiloso estabilizado.: Pesquisas destacam a aplicação da solução de hidróxido de sódio nos processos de estabilização do solo. Concentram-se no uso de modelos de aprendizado de máquina em conjunto para prever a força de solos estabilizados com geopolímero, contribuindo para os avanços da engenharia geotécnica (Abdullah GMS et al., 2024).
  • Produção de quitosana a partir de casca de camarão usando ultrassom seguido de hidrólise subcrítica de água.: Este artigo discute o uso da solução de hidróxido de sódio no processo de extração e purificação de quitosana a partir de cascas de camarão, destacando sua importância na produção de biopolímeros e suas possíveis aplicações em tecnologia alimentar e ciência de materiais (Matouri M et al., 2024).
  • Um complexo de hidróxido de níquel(II) estabilizado com carbenos mesoiônicos: um fácil precursor para a química de ativação do C-H.: O estudo explora a síntese de um complexo de hidróxido de níquel(II) utilizando solução de hidróxido de sódio, fornecendo uma nova via para a ativação do C-H na síntese química, que é crucial para o desenvolvimento de processos catalíticos e fabricação farmacêutica (Pavun A et al., 2024).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1