Key Documents
1.09970
Supelco
Ácido clorídrico
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido clorídrico, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Protocolos
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction