84429
Hydrochloric acid
~6 M in H2O, for amino acid analysis
Sinônimo(s):
Cloreto de hidrogênio
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ácido clorídrico, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
grau
for amino acid analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
190 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid
qualidade
ampule
classe(s) química(is) do analito
amino acids
concentração
5900-6100 mmol/L (alkalimetric)
~6 M in H2O
pH
<1
p.e.
100 °C (lit.)
solubilidade
water: miscible
densidade
1.050-1.150 g/cm3
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
- Hydrolytic decomposition of chitin.
- Preparation of ammonium chloride.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?