Documentos Principais
1.09138
Supelco
Hidróxido de sódio
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Hidróxido de sódio, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), Titripur®
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.5 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
13.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Efeito de tratamentos químicos nas propriedades mecânicas dos compostos juta/poliéster.: Este estudo investiga o impacto de vários tratamentos químicos, incluindo solução de hidróxido de sódio, nas propriedades mecânicas dos compostos juta/poliéster. Os tratamentos melhoram a ligação entre as fibras e a matriz, levando a melhores propriedades materiais (Flores et al., 2024).
  • Sustentabilidade ambiental e triagem de propriedades físico-químicas de quitina e quitina-glucano de 22 espécies fúngicas.: A solução de hidróxido de sódio é utilizada na extração e processamento de quitina e quitina-glucano de espécies fúngicas. O estudo avalia a sustentabilidade ambiental e as propriedades físico-químicas desses biopolímeros (Grifoll et al., 2024).
  • Determinação rápida do teor total de flavonoides, atividades inibitórias da xantina oxidase e atividade antioxidante no volume de Prunus por espectroscopia de infravermelho próximo.: A solução de hidróxido de sódio é empregada na preparação de amostras para a rápida determinação do conteúdo flavonoides e da atividade enzimática por meio de espectroscopia de infravermelho próximo, destacando seu papel no aprimoramento das técnicas analíticas (Hao et al., 2024).
  • Aplicação de espectroscopia de infravermelho próximo para a triagem de frascos de clorotiazida sódica.: Esta pesquisa utiliza solução de hidróxido de sódio na preparação de amostras para triagem por espectroscopia de infravermelho próximo de frascos farmacêuticos, demonstrando sua aplicação em processos de controle de qualidade (Isaacs et al., 2024).
  • Preparação e caracterização de nanopartículas de polipirrol híbridas como um polímero condutor com tamanho controlável.: A solução de hidróxido de sódio é utilizada na síntese de nanopartículas de polipirrol, caraterizadas pelas suas propriedades elétricas e potenciais aplicações em dispositivos eletrônicos (Mahmood et al., 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Ligação
Substitui: SX0607E; SX0607E-9; SX0607E-3
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,4975-0,5025 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0015 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 84 hidrogenoftalato de potássio) através do padrão volumétrico de hidrogenoftalato de potássio (Art. N.º 1.02400), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5