Documentos Principais
1.06649
Supelco
Sulfato de sódio
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-820-9
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (alkalimetric)
98.5-101% dry basis (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤0.5% loss on drying, 130 °C
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1400‑1600 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Ligação
Substitui: SX0761-20
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,0%
Teor (alcalimétrico; calculado em substância seca): 98,5%-101,0%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Acidez ou alcalinidade: passa no teste
Valor de pH (5%; água; 25 °C): 5,2-8,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,001%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,002%
Mg (magnésio): ≤ 0,001%
Perda na secagem (130 °C): ≤ 0,5%
Perda na ignição (800 °C): ≤ 0,5%
Corresponde à ACS, ISO, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
broad spectrum insecticide, egradation product, phenylpyrazole pesticide, World Health Organization (WHO), HPLC, UV, testing of Fipronil and Fipronil sulfone in Food