Documentos Principais
1.05153
Supelco
Sulfato de potássio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sulfato de potássio, Pirossulfato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
174.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-915-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
6600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1689 °C/1013 hPa
pf
1069 °C
densidade
2.66 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
traços de cátion
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • A aplicação de fertilizantes altera a biodisponibilidade de cádmio e selênio no sistema de arroz-solo com altos níveis geológicos de fundo: Este estudo explora como diferentes aplicações de fertilizantes, incluindo sulfato de potássio, afetam a biodisponibilidade de cádmio e selênio no arroz cultivado em áreas com níveis naturalmente altos desses elementos (Zhou et al., 2024).
  • A aplicação exógena de nano-silício, sulfato de potássio ou prolina melhora os parâmetros fisiológicos, as atividades enzimáticas antioxidantes e os traços agronômicos de diversos genótipos de arroz em condições de déficit hídrico: A pesquisa indica que o sulfato de potássio, juntamente com o nano-silício e a prolina, pode melhorar a resiliência ao estresse hídrico no arroz ao aprimorar as características fisiológicas e as atividades antioxidantes (Abd-El-Aty et al., 2024).
  • Modelo de crescimento e nucleação independente de tamanho de sulfato de potássio a partir de solução supersaturada produzida por cristalização agitada: Este artigo apresenta um modelo de cristalização de sulfato de potássio que é independente do tamanho do cristal, fornecendo informações sobre os processos de cristalização controlada utilizados na indústria (Zheng, 2023).
  • Modelos de predição de conteúdo de macronutrientes em órgãos vegetais de Cucumis melo em resposta a elementos do solo usando regressão de vetor de suporte: Este estudo inclui sulfato de potássio entre os elementos do solo analisados quanto ao impacto na absorção de nutrientes no melão, com modelos que preveem como diferentes tratamentos do solo afetam o crescimento das plantas (Keshtehgar et al., 2023).
  • [Efeitos da redução de fertilizantes químicos e da substituição de fertilizantes orgânicos no rendimento e na qualidade de Saposhnikovia divaricata]: Esta pesquisa avalia os efeitos da redução de fertilizantes químicos, incluindo sulfato de potássio, e substitui por opções orgânicas, destacando as mudanças no rendimento e na qualidade das plantas (Li et al., 2023).
Ligação
Substitui: PX1595; PX1595-1; PX1595-5; PX1595-6; PX1595-20
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Valor de ph (5%; água, 25 °C): 5,5-7,5
Cloreto (Cl): ≤ 0,0005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0002%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Mg (magnésio): ≤ 0,002%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9