RES0797P-A7
Potassium sulfate
Sinônimo(s):
Potassium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
98.5-101.0% dry basis
forma
powder
Impurezas
Heavy metals; tested, Chloride; tested
adequação
suitable for manufacturing use
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Embalagem
RES0797P-A702X: 1 kg container
RES0797P-A704X: 10 kg container
RES0797P-A705X: 25 kg container
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1