Documentos Principais
1.05033
Supelco
Hidróxido de potássio
pellets for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
Fórmula linear:
KOH
Número CAS:
Peso molecular:
56.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Número do índice EC:
215-181-3
NACRES:
NA.21
Agency
suitable for SM 5210
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Formulário
solid
potência
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pf
361 °C (lit.)
solubilidade
1130 g/L
traços de ânion
carbonate (K2CO3): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (acidimétrico, KOH): ≥ 85,0%
Carbonato (como K₂CO₃): ≤ 1,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Silicato (SiO₂): ≤ 0,005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,0005 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,001%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,5%
Ni (níquel): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Zn (zinco): ≤ 0,0025%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1