499609
Calcium chloride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Calcium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
1935 °C/1 atm (lit.)
pf
772 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: very soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[Cl-].[Ca++]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
chave InChI
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
- Higher thermal conductivity
- Chemical and thermal stability
- Non-toxic and less corrosive
Aplicação
- As electrolyte in the reduction of solid zirconium dioxide by electro-deoxidation.
- A raw material to prepare composite adsorbent(activated carbon/silica gel/CaCl2) for cooling and dehumidification system.
- As a catalyst to synthesize tetrahydropyranyl ethers via tetrahydropyranylation of alcohols and phenols.
acessório
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting