442909
Calcium chloride hexahydrate
≥95%
Sinônimo(s):
Calcium dichloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
pf
30 °C
solubilidade
219.1 g/L at 20 °C
densidade
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
chave InChI
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
442909-1KG | 4061832282817 |
442909-2.5KG | 4061838147097 |