C3306
Cloreto de cálcio
for molecular biology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
CaCl2.2H2O, Calcium chloride, Calcium dichloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 294 mg/mL, clear, colorless
atividade externa
DNase, RNase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
to prepare competent E. coli for transformation(118)
in the preparation of calcium polyphosphate nanospheres and to induce alkaline phosphatase(119)
as a component of renaturation buffer for the zymogram of Staphylococcus aureus crude enzyme extracts(120)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?