Documentos Principais
1.72580
SAFC
Cloreto de cálcio
extra pure, for table water, FCC, E 509
Sinônimo(s):
Calcium dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E509
Número do índice EC:
233-140-8
conformidade reg.
FCC
Nível de qualidade
Formulário
solid
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
1280 g/L
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Calcium chloride dihydrate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9